Stampa…
6-Chloro-m-anisidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
L20162.06 L20162.14 L20162.22
L20162.06EA 53.3 EUR
L20162.06 L20162.14 L20162.22
6-Chloro-m-anisidine ≥98%
6-Chloro-m-anisidine
Purity: 98+% CAS No.: 2401-24-3 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Refractive Index: 1.5865 Odour: Characteristic Boiling Point: 135-137°/12mm Beilstein Reference: 2082193 UN No.: 2233 MDL No.: MFCD00047830
Formula: C₇H₈ClNO
Peso molecolare: 157,6 g/mol
Punto di ebollizione: 135…137 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047830
CAS Number: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
UN: 2233
ADR: 6.1,III