Chlorodimethylvinylsilane 97%, in astine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1719-58-0
Molecular Formula: C4H9ClSi
Formula Weight: 120.66
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 1737688
UN No.: 2985
MDL No.: MFCD00018090
Formula:
C₄H₉ClSi Punto di ebollizione: 82…83 °C Densità: 0,883 Flash Pt: –12 °C (10 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00018090 CAS Number: 1719-58-0 EINECS: 217-007-1 UN: 2985 ADR: 3,II |