Stampa…
4-Methyl-2-pyridone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylpyridine, 4-Methylpyridin-2-ol
L16188.06 L16188.14
L16188.06EA 76.8 EUR
L16188.06 L16188.14
4-Methyl-2-pyridone ≥98%
4-Methyl-2-pyridone
Purity: 98+% CAS No.: 13466-41-6 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 128-131° Boiling Point: 186-187°/12mm Beilstein Reference: 107082 MDL No.: MFCD00134298
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 186…187 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134298
CAS Number: 13466-41-6