Stampa…
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L12841.09 L12841.04
L12841.09EA 483 EUR
L12841.09 L12841.04
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 602-00-6 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 177-181° Beilstein Reference: 2372248
Formula: C₇H₅NO₅
Peso molecolare: 183,12 g/mol
Punto di fusione: 177…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017003
CAS Number: 602-00-6