(±)-3-(Methylamino)-1,2-propanediol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-(Methylamino)propane-1,2-diol, (±)-3-(Methylamino)-1,2-dihydroxy propane
Purity: 99%
CAS No.: 40137-22-2
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 152°(305°F)
Refractive Index: 1.4745
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 1733341
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00082732
Formula:
C₄H₁₁NO₂ Peso molecolare: 105,14 g/mol Punto di ebollizione: 239…241 °C Densità: 1,093 Flash Pt: 152 °C (305 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082732 CAS Number: 40137-22-2 EINECS: 254-809-0 ADR: 8,III |