trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione predominantly trans 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 959-28-4
Molecular Formula: C16H12O2
Formula Weight: 236.27
Melting Point: 103-108°
Beilstein Reference: 743958
Formula:
C₁₆H₁₂O₂ Punto di fusione: 103…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003083 CAS Number: 959-28-4 EINECS: 213-498-1 |