Stampa…
Sodio diidrogeno citrato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate, Sodium citrate monobasic, mono-Sodium citrate, Citric acid monosodium salt, Monosodium Citrate
L12557.36 L12557.22 L12557.0P
L12557.36EA 50.5 EUR
L12557.36 L12557.22 L12557.0P
Sodio diidrogeno citrato ≥99%
Sodio diidrogeno citrato
Purity: 99% CAS No.: 18996-35-5 Molecular Formula: C6H7NaO7 Formula Weight: 214.11 Melting Point: 211-212° Beilstein Reference: 3920246
Formula: C₆H₇NaO₇
Peso molecolare: 214,11 g/mol
Punto di fusione: 211…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013067
CAS Number: 18996-35-5
EINECS: 242-734-6