4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzotrifluoride
Purity: 95%
CAS No.: 368-90-1
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 119-121°/17mm
Beilstein Reference: 743759
MDL No.: MFCD00042508
Formula:
C₇H₇F₃N₂ Peso molecolare: 176,14 g/mol Punto di ebollizione: 119…121 °C (17 mmHg) Punto di fusione: 60…64 °C |
MDL Number:
MFCD00042508 CAS Number: 368-90-1 |