3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
Purity: 95%
CAS No.: 368-78-5
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 80-83°/9mm
Beilstein Reference: 640075
MDL No.: MFCD00025093
Formula:
C₇H₇F₃N₂ Peso molecolare: 176,14 g/mol Punto di ebollizione: 80…83 °C (9 mmHg) Densità: 1,348 Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025093 CAS Number: 368-78-5 EINECS: 206-713-5 |