Stampa…
3,3'-Diaminodifenilsulfone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3'-Sulfonildianilina
L11400.14 L11400.22
L11400.14EA 29.6 EUR
L11400.14 L11400.22
3,3'-Diaminodifenilsulfone 98%
3,3'-Diaminodifenilsulfone
Purity: 98% CAS No.: 599-61-1 Molecular Formula: C12H12N2O2S Formula Weight: 248.30 Odour: Odourless Melting Point: 171-174° Beilstein Reference: 2215938 MDL No.: MFCD00007792
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Peso molecolare: 248,31 g/mol
Punto di fusione: 171…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007792
CAS Number: 599-61-1
EINECS: 209-967-5