Stampa…
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-2-Methyl-2-hepten-6-ol, (±)-2-Methylhept-2-en-6-ol, (±)-6-Methylhept-5-en-2-ol
L09181.06 L09181.14
L09181.06EA 35.8 EUR
L09181.06 L09181.14
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol ≥98%
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 1569-60-4 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 78-80°/15mm Beilstein Reference: 1720073 MDL No.: MFCD00004561
Formula: C₈H₁₆O
Peso molecolare: 128,21 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C (15 mmHg)
Densità: 0,84
Flash Pt: 67 °C (152 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004561
CAS Number: 1569-60-4
EINECS: 216-377-1