Stampa…
1,2-Dibenzoylethane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,4-Diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-Diphenylbutane-1,4-dione
L08652.03 L08652.06
L08652.03EA 57.8 EUR
L08652.03 L08652.06
1,2-Dibenzoylethane ≥98%
1,2-Dibenzoylethane
Purity: 98+% CAS No.: 495-71-6 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Melting Point: 144-148° Boiling Point: 260°/15mm MDL No.: MFCD00037818
Formula: C₁₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 238,29 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 144…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037818
CAS Number: 495-71-6