Chloroacetaldehyde diethyl acetal ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Chloro-2,2-diethoxyethane, 2-Chloro-1,1-diethoxyethane
Purity: 98%
CAS No.: 621-62-5
Molecular Formula: C6H13ClO2
Formula Weight: 152.62
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4160
Melting Point: -45°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 969254
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000949
Formula:
C₆H₁₃ClO₂ Peso molecolare: 152,62 g/mol Punto di ebollizione: 156…157 °C Punto di fusione: –45 °C Densità: 1,018 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000949 CAS Number: 621-62-5 EINECS: 210-695-4 UN: 1993 ADR: 3,III |