3-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2924-16-5
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 268° dec.
Beilstein Reference: 3627729
Formula:
C₆H₈ClFN₂ Punto di fusione: ∼ 268 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012934 CAS Number: 2924-16-5 EINECS: 220-886-4 |