2-Etilesil acrilato ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 103-11-7
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4360
Melting Point: -90°
Boiling Point: 130°/50mm
Beilstein Reference: 1765828
MDL No.: MFCD00009495
Formula:
C₁₁H₂₀O₂ Peso molecolare: 184,28 g/mol Punto di ebollizione: 130 °C (50 mmHg) Punto di fusione: –90 °C Densità: 0,885 Flash Pt: 79 °C (174 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009495 CAS Number: 103-11-7 EINECS: 203-080-7 |