Ethylammonium chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Attenzione: Hygroscopic. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Formula:
C₂H₈ClN Punto di fusione: 95…100 °C Densità: 1,220 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012885 CAS Number: 557-66-4 EINECS: 209-182-8 Merck Index: 14,3762 |