Butilacrilato ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
Stabilized with up to 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 141-32-2
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Fruit-like
Melting Point: -64°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1749970
Merck Reference: 14,1539
UN No.: 2348
MDL No.: MFCD00009446
Formula:
C₇H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 145…146 °C Punto di fusione: –64 °C Densità: 0,895 Flash Pt: 39 °C (102 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008809 CAS Number: 141-32-2 EINECS: 205-480-7 UN: 2348 ADR: 3,III Merck Index: 14,1539 |