Toluene-p-sulphonic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 4124-41-8
Molecular Formula: C14H14O5S2
Formula Weight: 326.38
Melting Point: 125-130°
Beilstein Reference: 2223702
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00008548
Formula:
C₁₄H₁₄O₅S₂ Punto di fusione: 125…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008548 CAS Number: 4124-41-8 EINECS: 223-926-9 UN: 3261 ADR: 8,III |