1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 71789-10-1
Molecular Formula: C8H12Si
Formula Weight: 136.27
Flash Point: 8°(46°F)
Boiling Point: 42°/25mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00066350
Formula:
C₈H₁₂Si Punto di ebollizione: 42 °C (25 mmHg) Densità: 0,789 Flash Pt: 8 °C (46 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066350 CAS Number: 71789-10-1 ADR: 3,II |