Stampa…
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H53423.06 H53423.14 H53423.22
H53423.06EA 33.7 EUR
H53423.06 H53423.14 H53423.22
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne ≥98%
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne
Formula: C₈H₁₆Si
Peso molecolare: 140.3 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C
Densità: 0.765
Flash Pt: 23 °C (73 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077890
CAS Number: 18270-17-2
UN: 1993
ADR: 3 III