2-Bromo-6-iodopyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H34478.03
H34478.06
H34478.03EA
148
EUR
H34478.03
H34478.06
2-Bromo-6-iodopyridine ≥97%
2-Bromo-6-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 234111-08-1
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 139-143°
MDL No.: MFCD08059557
Formula:
C₅H₃BrIN Punto di fusione: 139…143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08059557 CAS Number: 234111-08-1 |