Stampa…
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H32635.03 H32635.06
H32635.03EA 35.2 EUR
H32635.03 H32635.06
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 157893-14-6 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 MDL No.: MFCD00266858
Formula: C₈H₇BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00266858
CAS Number: 157893-14-6