Stampa…
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 4-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
H32340.03 H32340.09
H32340.03EA 34.2 EUR
H32340.03 H32340.09
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 96%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Purity: 96% CAS No.: 2923-56-0 Molecular Formula: C7H7F3N2.HCl Formula Weight: 212.60 Melting Point: ca 210° dec. MDL No.: MFCD00204233
Formula: C₇H₈ClF₃N₂
Peso molecolare: 212,6 g/mol
Punto di fusione: ∼ 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204233
CAS Number: 2923-56-0