Stampa…
4-Methoxyanthranilic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
H32319.03 H32319.06
H32319.03EA 54.5 EUR
H32319.03 H32319.06
4-Methoxyanthranilic acid 96%
4-Methoxyanthranilic acid
Purity: 96% CAS No.: 4294-95-5 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 171° dec. MDL No.: MFCD00667729
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: ∼ 171 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00667729
CAS Number: 4294-95-5