6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 360576-04-1
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 39-43°
MDL No.: MFCD07368119
Formula:
C₇H₃BrF₂O Punto di fusione: 39…43 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368119 CAS Number: 360576-04-1 |