2-Bromo-6-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 31786-45-5
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
MDL No.: MFCD00800732
Formula:
C₈H₇BrO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00800732 CAS Number: 31786-45-5 |