Stampa…
Bromopentafluorobenzene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
107220050 107220250 107221000
ACRO107220050EA 45 EUR
ACRO107220050 ACRO107220250 ACRO107221000
Bromopentafluorobenzene 99%
Bromopentafluorobenzene
Formula: C₆BrF₅
Peso molecolare: 246.96 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1.981 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000287
CAS Number: 344-04-7
EINECS: 206-449-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4485 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.77
BSC Certification Passes