Ethyl thiooxamate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 16982-21-1
Molecular Formula: C4H7NO2S
Formula Weight: 133.17
Melting Point: 61-65°
MDL No.: MFCD00074903
Formula:
C₄H₇NO₂S Punto di fusione: 61…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074903 CAS Number: 16982-21-1 EINECS: 605-564-7 |