Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H30220.06 H30220.14
H30220.06EA 139 EUR
H30220.06 H30220.14
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Purity: 97% CAS No.: 74266-66-3 Molecular Formula: C7H5BrFNO3 Formula Weight: 250.02 Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00013374
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Peso molecolare: 250,02 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013374
CAS Number: 74266-66-3