Stampa…
Benzophenone imine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzophenoneimine
H30110.06 H30110.14
H30110.06EA 73.3 EUR
H30110.06 H30110.14
Benzophenone imine 95%
Benzophenone imine
Purity: 95% CAS No.: 1013-88-3 Molecular Formula: C13H11N Formula Weight: 181.23 Refractive Index: 1.6180 Boiling Point: 151-153°/10mm MDL No.: MFCD00001760
Formula: C₁₃H₁₁N
Peso molecolare: 181.24 g/mol
Punto di ebollizione: 151…153 °C (10 mmHg)
Densità: 1.08
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001760
CAS Number: 1013-88-3