Stampa…
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate, 3-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester
H27297.09 H27297.03
H27297.09EA 142 EUR
H27297.09 H27297.03
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 35450-37-4 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Melting Point: 95-98° MDL No.: MFCD00210463
Formula: C₉H₉BrO₃
Peso molecolare: 245,07 g/mol
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210463
CAS Number: 35450-37-4