3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 134993-88-7
Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl
Formula Weight: 180.59
Melting Point: 264-266°
MDL No.: MFCD03094171
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ Punto di fusione: 264…266 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094171 CAS Number: 134993-88-7 |