2-Amino-4-chlorothiophenol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 1004-00-8
Molecular Formula: C6H6ClNS
Formula Weight: 159.64
Odour: Unpleasant
Melting Point: 52-59°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00792528
Formula:
C₆H₆ClNS Punto di fusione: 52…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792528 CAS Number: 1004-00-8 ADR: 8,III |