Stampa…
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B25182.06 B25182.14
B25182.06EA 63.6 EUR
B25182.06 B25182.14
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride ≥98%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 3107-34-4 Molecular Formula: C7H7F3N2.HCl Formula Weight: 212.60 Melting Point: ca 235° dec. Beilstein Reference: 4582303
Formula: C₇H₈ClF₃N₂
Punto di fusione: ∼ 235 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102619
CAS Number: 3107-34-4