6-Methylpyridin-3-ol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1121-78-4
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 167-171°
Beilstein Reference: 107077
MDL No.: MFCD00006339
Formula:
C₆H₇NO Punto di fusione: 167…171 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006339 CAS Number: 1121-78-4 EINECS: 214-337-8 |