2-Methylpyridin-3-ol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Hydroxy-2-methylpyridine
B24944.03
B24944.06
B24944.03EA
25.8
EUR
B24944.03
B24944.06
2-Methylpyridin-3-ol ≥99%
2-Methylpyridin-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 1121-25-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 166-169°
Beilstein Reference: 107937
MDL No.: MFCD00082538
Formula:
C₆H₇NO Peso molecolare: 109,13 g/mol Punto di fusione: 166…169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082538 CAS Number: 1121-25-1 EINECS: 214-327-3 |