Stampa…
2-Idrossietile acrilato ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxyethyl acrylate, Acrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone monometil etere
B24815.0B B24815.30
B24815.0BEA 124 EUR
B24815.0B B24815.30
2-Idrossietile acrilato ≥97% stabilizzato
2-Idrossietile acrilato
Stabilized with 200-300 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 818-61-1 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.4500 Odour: Pungent Melting Point: -60° Boiling Point: 192° UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00002865
Formula: C₅H₈O₃
Peso molecolare: 116,12 g/mol
Punto di ebollizione: 192 °C
Punto di fusione: < –60 °C
Densità: 1,106
Flash Pt: 101 °C (214 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002865
CAS Number: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2922
ADR: 8,II