Stampa…
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24474.06 B24474.14 B24474.22
B24474.06EA 39.9 EUR
B24474.06 B24474.14 B24474.22
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98%
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Purity: 98% CAS No.: 3140-73-6 Molecular Formula: C5H6ClN3O2 Formula Weight: 175.58 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 99-100°/1mm MDL No.: MFCD00075607
Formula: C₅H₆ClN₃O₂
Punto di ebollizione: 99…100 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075607
CAS Number: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0