Stampa…
2-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B23966.06 B23966.14 B23966.22
B23966.06EA 63.4 EUR
B23966.06 B23966.14 B23966.22
2-Bromophenylhydrazinium chloride 95%
2-Bromophenylhydrazinium chloride
Purity: 95% CAS No.: 50709-33-6 Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl Formula Weight: 223.51 Melting Point: ca 188° dec. MDL No.: MFCD00012926
Formula: C₆H₈BrClN₂
Punto di fusione: ∼ 188 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012926
CAS Number: 50709-33-6
EINECS: 256-728-6