Stampa…
3-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23510.06 B23510.14 B23510.22
B23510.06EA 75.2 EUR
B23510.06 B23510.14 B23510.22
3-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98%
3-Bromophenylhydrazinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 27246-81-7 Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl Formula Weight: 223.51 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 3565829
Formula: C₆H₈BrClN₂
Punto di fusione: ∼ 225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012933
CAS Number: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0