Stampa…
Dichloromethylvinylsilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B23119.22 B23119.36
B23119.22EA 33.9 EUR
B23119.22 B23119.36
Dichloromethylvinylsilane ≥97%
Dichloromethylvinylsilane
Purity: 97% CAS No.: 124-70-9 Molecular Formula: C3H6Cl2Si Formula Weight: 141.07 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.4300 Odour: Acrid Melting Point: -78° Boiling Point: 92-93° Beilstein Reference: 1740822 UN No.: 2985 MDL No.: MFCD00000492
Formula: C₃H₆Cl₂Si
Punto di ebollizione: 92…93 °C
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 1,087
Flash Pt: 4 °C (39 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000492
CAS Number: 124-70-9
EINECS: 204-710-3
UN: 2985
ADR: 3,II