(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 4-hydroxyphenylacetate, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
Purity: 98+%
CAS No.: 14199-15-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 163°/5mm
MDL No.: MFCD00002387
Formula:
C₉H₁₀O₃ Peso molecolare: 166,18 g/mol Punto di ebollizione: 163 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 55…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002387 CAS Number: 14199-15-6 EINECS: 238-050-2 |