Stampa…
2-Chloroethyl phenyl sulphone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: [(2-Chloroethyl)sulphonyl]benzene
B21690.06 B21690.14 B21690.22
B21690.06EA 43.5 EUR
B21690.06 B21690.14 B21690.22
2-Chloroethyl phenyl sulphone ≥98%
2-Chloroethyl phenyl sulphone
Purity: 98% CAS No.: 938-09-0 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Melting Point: 52-55° Boiling Point: 168-174°/7mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00025047
Formula: C₈H₉ClO₂S
Peso molecolare: 204.68 g/mol
Punto di ebollizione: 168…174 °C (7 mmHg)
Punto di fusione: 52…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025047
CAS Number: 938-09-0
EINECS: 213-337-5
ADR: 8 III