Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 26759-46-6
Molecular Formula: C10H13NO4
Formula Weight: 211.22
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2724754
Formula:
C₁₀H₁₃NO₄ Punto di fusione: 128…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014904 CAS Number: 26759-46-6 EINECS: 247-967-7 |