Stampa…
4-tert-Amylphenol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B20939.18 B20939.30
B20939.18EA 31.9 EUR
B20939.18 B20939.30
4-tert-Amylphenol ≥99%
4-tert-Amylphenol
Purity: 99% CAS No.: 80-46-6 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Melting Point: 88-89° Boiling Point: 254-256° Merck Reference: 14,7142 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002369
Formula: C₁₁H₁₆O
Punto di ebollizione: 254…256 °C
Punto di fusione: 88…89 °C
Densità: 0,962
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002369
CAS Number: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7142