Stampa…
Cyclopropyl-4-methoxyphenyl ketone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20725.06 B20725.14
B20725.06EA 27.7 EUR
B20725.06 B20725.14
Cyclopropyl-4-methoxyphenyl ketone ≥98%
Cyclopropyl-4-methoxyphenyl ketone
Purity: 98% CAS No.: 7152-03-6 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 158-160°/4.5mm Beilstein Reference: 2046539 MDL No.: MFCD00001296
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 158…160 °C (4,5 mmHg)
Punto di fusione: 40…44 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001296
CAS Number: 7152-03-6
EINECS: 230-487-7