Oxamic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 471-47-6
Molecular Formula: H2NC(O)CO2H
Formula Weight: 89.05
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 1743294
Merck Reference: 14,6917
MDL No.: MFCD00008006
Formula:
C₂H₃NO₃ Punto di fusione: ∼ 205 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008006 CAS Number: 471-47-6 EINECS: 207-443-0 Merck Index: 14,6917 |