2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 91-76-9
Molecular Formula: C9H9N5
Formula Weight: 187.21
Melting Point: 225-228°
Beilstein Reference: 153223
Merck Reference: 14,1089
MDL No.: MFCD00023187
Formula:
C₉H₉N₅ Punto di fusione: 225…228 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023187 CAS Number: 91-76-9 EINECS: 202-095-6 Merck Index: 14,1089 |