Stampa…
Triisopropanolammina 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-olo
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
A19966.36EA 20.4 EUR
A19966.36 A19966.0E A19966.0C
Triisopropanolammina 95%
Triisopropanolammina
Purity: 95% CAS No.: 122-20-3 Molecular Formula: C9H21NO3 Formula Weight: 191.27 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 189-191°/23mm Beilstein Reference: 1071570 MDL No.: MFCD00004533
Formula: C₉H₂₁NO₃
Peso molecolare: 191,27 g/mol
Punto di ebollizione: 189…191 °C (23 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004533
CAS Number: 122-20-3
EINECS: 204-528-4