Benzyl cinnamate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 103-41-3
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 195-200°/5mm
Beilstein Reference: 2051339
Merck Reference: 14,1130
MDL No.: MFCD00004789
Formula:
C₁₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 195…200 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 34…36 °C Densità: 1,11 Flash Pt: 180 °C (356 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004789 CAS Number: 103-41-3 EINECS: 203-109-3 Merck Index: 14,1130 |